Print…
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305494-250MG OR305494-100MG OR305494-1G
APOSOR305494-250MGEA 173 EUR
APOSOR305494-250MG APOSOR305494-100MG APOSOR305494-1G
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine
Fórmula: C₆H₄ClN₃
Peso Molecular: 153.569 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20040069
Número CAS: 56468-23-6