Print…
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl (5-butyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Parbendazole
OR305450-1G OR305450-100MG OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA 201 EUR
APOSOR305450-1G APOSOR305450-100MG APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Fórmula: C₁₃H₁₇N₃O₂
Peso Molecular: 247.293 g/mol
Ponto de Fusão: 255…257 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00864534
Número CAS: 14255-87-9
EINECS: 238-133-3