Print…
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305443-1G OR305443-250MG
APOSOR305443-1GEA 766 EUR
APOSOR305443-1G APOSOR305443-250MG
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate
Fórmula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24642226
Número CAS: 1000373-79-4