Print…
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305438-1G OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA 0 EUR
APOSOR305438-1G APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₅
Ponto de Fusão: 60…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03271523
Número CAS: 52506-21-5