Print…
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridinemethanethiol, 3-(Mercaptomethyl)pyridine, (Pyridin-3-yl)methanethiol
OR305406-1G OR305406-250MG
APOSOR305406-1GEA 749 EUR
APOSOR305406-1G APOSOR305406-250MG
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
3-(Sulphanylmethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₇NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01691719
Número CAS: 17617-05-9