Print…
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-7-azaindazole
OR305400-250MG OR305400-1G
APOSOR305400-250MGEA 98.6 EUR
APOSOR305400-250MG APOSOR305400-1G
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13178164
Número CAS: 934560-92-6