Print…
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR305341-250MG OR305341-1G
APOSOR305341-250MGEA 0 EUR
APOSOR305341-250MG APOSOR305341-1G
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18260541
Número CAS: 1256802-03-5