Print…
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR305325-1G OR305325-250MG
APOSOR305325-1GEA 0 EUR
APOSOR305325-1G APOSOR305325-250MG
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09053337
Número CAS: 1173081-96-3