Print…
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR305313-250MG OR305313-1G
APOSOR305313-250MGEA 273 EUR
APOSOR305313-250MG APOSOR305313-1G
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092712
Número CAS: 6315-19-1