Print…
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one
OR305302-250MG OR305302-1G
APOSOR305302-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR305302-250MG APOSOR305302-1G
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Fórmula: C₈H₆BrNO
Peso Molecular: 212.043 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848600
Número CAS: 200049-46-3