Print…
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305285-250MG OR305285-1G
APOSOR305285-250MGEA 754 EUR
APOSOR305285-250MG APOSOR305285-1G
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃
Peso Molecular: 177.157 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13177824
Número CAS: 23386-40-5