Print…
5-Nitroisoindolin-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydro-5-nitro-1H-isoindol-1-one, 2,3-Dihydro-5-nitro-1-oxo-1H-isoindole
OR305280-1G OR305280-250MG OR305280-5G
APOSOR305280-1GEA 172 EUR
APOSOR305280-1G APOSOR305280-250MG APOSOR305280-5G
5-Nitroisoindolin-1-one
5-Nitroisoindolin-1-one
Fórmula: C₈H₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10000827
Número CAS: 876343-38-3