Print…
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-5-amine, 6-Amino-7-azabenzimidazole
OR305186-250MG OR305186-100MG
APOSOR305186-250MGEA 244 EUR
APOSOR305186-250MG APOSOR305186-100MG
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fórmula: C₆H₆N₄
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846337
Número CAS: 69825-84-9