Print…
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305175-1G OR305175-250MG OR305175-5G
APOSOR305175-1GEA 0 EUR
APOSOR305175-1G APOSOR305175-250MG APOSOR305175-5G
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08668745
Número CAS: 162356-38-9