Print…
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305152-250MG OR305152-1G
APOSOR305152-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR305152-250MG APOSOR305152-1G
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Fórmula: C₉H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13177175
Número CAS: 29096-64-8