Print…
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305115-1G OR305115-250MG
APOSOR305115-1GEA 0 EUR
APOSOR305115-1G APOSOR305115-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
Fórmula: C₉H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 148…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09749941
Número CAS: 1000342-30-2