Print…
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305110-1G OR305110-250MG
APOSOR305110-1GEA 0 EUR
APOSOR305110-1G APOSOR305110-250MG
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374362
Número CAS: 886363-74-2