Print…
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-5-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305101-250MG OR305101-1G
APOSOR305101-250MGEA 67.2 EUR
APOSOR305101-250MG APOSOR305101-1G
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Peso Molecular: 297.148 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22572308
Número CAS: 1203662-37-6