Print…
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305098-100MG OR305098-250MG OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA 0 EUR
APOSOR305098-100MG APOSOR305098-250MG APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Ponto de Fusão: 176…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176960
Número CAS: 16640-87-2