Print…
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305084-1G OR305084-250MG OR305084-5G
APOSOR305084-1GEA 56.7 EUR
APOSOR305084-1G APOSOR305084-250MG APOSOR305084-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781580
Número CAS: 885521-37-9