5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR305083-1G
OR305083-250MG
APOSOR305083-1GEA
0
EUR
APOSOR305083-1G
APOSOR305083-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Fórmula:
C₈H₅ClN₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07781535 Número CAS: 102735-84-2 |