Print…
5-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
OR305082-1G OR305082-250MG
APOSOR305082-1GEA 0 EUR
APOSOR305082-1G APOSOR305082-250MG
5-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
5-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738287
Número CAS: 201227-38-5