Print…
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305015-1G OR305015-250MG
APOSOR305015-1GEA 394 EUR
APOSOR305015-1G APOSOR305015-250MG
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₇H₂₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08460890
Número CAS: 221532-96-3