Print…
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-iodo-o-toluate, 3-Iodo-2-(methoxycarbonyl)toluene
OR305011-1G OR305011-250MG OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA 29 EUR
APOSOR305011-1G APOSOR305011-250MG APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₂
Peso Molecular: 276.071 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061917
Número CAS: 103440-55-7