Print…
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305000-1G OR305000-250MG
APOSOR305000-1GEA 763 EUR
APOSOR305000-1G APOSOR305000-250MG
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13182465
Número CAS: 937372-03-7