Print…
Chloromaleic acid anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30483-1G OR30483-250MG
APOSOR30483-1GEA 0 EUR
APOSOR30483-1G APOSOR30483-250MG
Chloromaleic acid anhydride
Chloromaleic acid anhydride
Fórmula: C₄HClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210253
Número CAS: 96-02-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III