Print…
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR304430-1G OR304430-5G
APOSOR304430-1GEA 0 EUR
APOSOR304430-1G APOSOR304430-5G
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Fórmula: C₉H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19651152
Número CAS: 855398-57-1