Print…
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR304428-250MG OR304428-500MG
APOSOR304428-250MGEA 833 EUR
APOSOR304428-250MG APOSOR304428-500MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₆N₂O·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26096846
Número CAS: 1439897-97-8