Print…
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR304421-1G OR304421-500MG
APOSOR304421-1GEA 1270 EUR
APOSOR304421-1G APOSOR304421-500MG
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Fórmula: C₇H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23884142
Número CAS: 1502422-51-6