Print…
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR304388-100MG OR304388-250MG
APOSOR304388-100MGEA 567 EUR
APOSOR304388-100MG APOSOR304388-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₉N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29037452
Número CAS: 1788054-82-9