1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR304382-1G
OR304382-5G
APOSOR304382-1GEA
589
EUR
APOSOR304382-1G
APOSOR304382-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Fórmula:
C₈H₁₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD19229282 Número CAS: 1193397-42-0 |