Print…
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: trans-3-(Benzyloxy)cyclobutan-1-ol
OR304363-1G OR304363-250MG
APOSOR304363-1GEA 473 EUR
APOSOR304363-1G APOSOR304363-250MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22397416
Número CAS: 1383813-54-4