Print…
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methyl-3-oxocyclobutanecarbonitrile
OR304361-100MG OR304361-1G
APOSOR304361-100MGEA 140 EUR
APOSOR304361-100MG APOSOR304361-1G
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Fórmula: C₆H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22628145
Número CAS: 32082-17-0