Print…
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR304360-1G OR304360-250MG
APOSOR304360-1GEA 1560 EUR
APOSOR304360-1G APOSOR304360-250MG
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24530651
Número CAS: 18126-77-7