Print…
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR304352-1G OR304352-5G
APOSOR304352-1GEA 0 EUR
APOSOR304352-1G APOSOR304352-5G
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29918566
Número CAS: 1068160-25-7