Print…
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR304346-1G OR304346-250MG OR304346-500MG
APOSOR304346-1GEA 705 EUR
APOSOR304346-1G APOSOR304346-250MG APOSOR304346-500MG
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Fórmula: C₅H₈N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28501419
Número CAS: 1638765-32-8