Print…
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR304325-1G OR304325-5G
APOSOR304325-1GEA 589 EUR
APOSOR304325-1G APOSOR304325-5G
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Fórmula: C₃H₈N₂O·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30471612
Número CAS: 2007919-87-9