2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Fornecedor: Apollo Scientific
OR304321-1G
OR304321-250MG
OR304321-500MG
APOSOR304321-1GEA
0
EUR
APOSOR304321-1G
APOSOR304321-250MG
APOSOR304321-500MG
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Fórmula:
C₅H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD19229294 Número CAS: 255882-95-2 |