Print…
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-nitropyridine-4-carboxylic acid
OR303997-1G OR303997-5G
APOSOR303997-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303997-1G APOSOR303997-5G
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃ClN₂O₄
Ponto de Fusão: 178…180 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584664
Número CAS: 907545-47-5