Print…
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30399-1G OR30399-5G
APOSOR30399-1GEA 0 EUR
APOSOR30399-1G APOSOR30399-5G
5-Ethyl-2-methylpiperidine
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Fórmula: C₈H₁₇N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023134
Número CAS: 104-89-2