Print…
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)propane-1,3-dioate
OR30383-1G OR30383-250MG
APOSOR30383-1GEA 91.5 EUR
APOSOR30383-1G APOSOR30383-250MG
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₆
Peso Molecular: 295.288 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00110674
Número CAS: 59803-35-9