3,4-Dinitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR303581-1G
OR303581-500MG
APOSOR303581-1GEA
0
EUR
APOSOR303581-1G
APOSOR303581-500MG
3,4-Dinitrobenzaldehyde
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Fórmula:
C₇H₄N₂O₅ Ponto de Fusão: 83…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00845054 Número CAS: 35998-98-2 |