Print…
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanol, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
OR303570-1G OR303570-500MG
APOSOR303570-1GEA 130 EUR
APOSOR303570-1G APOSOR303570-500MG
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₁BO₃
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18733422
Número CAS: 1173922-30-9