Print…
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}prop-2-enoic acid, 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}acrylic acid
OR30337-250MG OR30337-100MG
APOSOR30337-250MGEA 31.9 EUR
APOSOR30337-250MG APOSOR30337-100MG
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₄S
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173720
Número CAS: 175278-56-5