Print…
Methyl potassium oxalate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium 2-methoxy-2-oxoacetate, Potassium methoxy(oxo)acetate, Potassium 2-methoxy-2-oxoethanoate
OR303344-1G OR303344-500MG
APOSOR303344-1GEA 23.2 EUR
APOSOR303344-1G APOSOR303344-500MG
Methyl potassium oxalate 98%
Methyl potassium oxalate
Fórmula: C₃H₃O₄·K
Peso Molecular: 142.152 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20922789
Número CAS: 10304-09-3