Print…
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR30333-10G OR30333-1G OR30333-5G
APOSOR30333-10GEA 519 EUR
APOSOR30333-10G APOSOR30333-1G APOSOR30333-5G
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀ClNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090622
Número CAS: 175278-51-0