Print…
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol ≥ ee 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303317-1G OR303317-500MG
APOSOR303317-1GEA 1410 EUR
APOSOR303317-1G APOSOR303317-500MG
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol ≥ ee 99%
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Fórmula: C₁₁H₁₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22644810
Número CAS: 156406-42-7