Print…
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303315-1G OR303315-500MG
APOSOR303315-1GEA 1070 EUR
APOSOR303315-1G APOSOR303315-500MG
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Fórmula: C₁₁H₁₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18785174
Número CAS: 156258-39-8