Print…
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303306-1G OR303306-500MG
APOSOR303306-1GEA 180 EUR
APOSOR303306-1G APOSOR303306-500MG
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11656048
Número CAS: 118743-81-0