(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303304-500MG
OR303304-5G
OR303304-1G
APOSOR303304-500MGEA
112
EUR
APOSOR303304-500MG
APOSOR303304-5G
APOSOR303304-1G
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Fórmula:
C₁₀H₁₀ClNO₅ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD25368745 Número CAS: 17447-41-5 |